908002
Palladium on calcium carbonate
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd
Sinónimos:
Pd/CaCO3
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
temp. de autoignición
>1120 °F
contiene
<3% water
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
calcium carbonate support
cadena SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Clave InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
- Aqueous Heck coupling and hydroarylation
- Reduction reactions
- Hydrogenation reactions
- hydrogenation of alkenes and alkynes
- hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.