205680
Paladio sobre carbono
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon support
Sinónimos:
Pd/C
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
Matriz
activated carbon support
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Reacción de Stille
- Reacciones de hidrogenación
- Reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki
- Desoxigenación
- Reacciones de oxidación
- Reacciones de acoplamiento
- a catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas
- a catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids
- an anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)
- a cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol
- in the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen
- a catalyst in Suzuki-Mayaura reaction
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?