Merck
907138
Sigma-Aldrich
Paladio sobre carbono
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd
Sinónimos:
Pd/C
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
contiene
~50% Water
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalizador para:
  • Reacción de Stille
  • Reacciones de hidrogenación
  • Reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki
  • Desoxigenación
  • Reacciones de oxidación
  • Reacciones de acoplamiento
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
  • hydrogenolysis reactions
  • hydrogenation of heteroaromatics
  • dehydrogenation of carbocyclic rings to aromatics
  • C-C coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Otras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Información legal
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.