905453
Cyclohexanol-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H12O
Peso molecular:
106.11
Código UNSPSC:
12352001
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+6
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)