Merck
792659
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionic acid solution
30% in water
Sinónimos:
3-Hydroxypropanoic acid solution, 3-Hydroxypropanoic acid, Hydracrylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
90.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
3-Hydroxypropionic acid, 30%solution in water,
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
30% in water
índice de refracción
n/D 1.364
densidad
1.066 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(CCO)=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
Clave InChI
ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-hydroxypropionic acid, a key building block, containing a carboxyl and a β-hydroxyl group is commonly used as a precursor for several compounds, such as acrylic acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, acrylamide, ethyl 3-HP, malonic acid, propiolactone and acrylonitrile through chemical modification reactions.
Aplicación
  • Chemical synthesis: used as a precursor for several higher value-added chemical products (Garg et al., 2023).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Biological production of 3-hydroxypropionic acid: an update on the current status
Matsakas L,?et al.
Fermentation, 4, 13-13 (2018)