901584
15-Crown-5 solution
1 M in THF
Sinónimos:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
concentration
1 M in THF
density
0.930 g/mL
storage temp.
room temp
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
InChI key
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Application
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-2.0 °F
flash_point_c
-18.88 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)