Merck
901440
Sigma-Aldrich
Triethylphosphine solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinónimos:
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3P
Número de CAS:
Peso molecular:
118.16
Beilstein:
969170
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
concentración
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidad
0.843 g/mL
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
  • Silaboration of enynes
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Offered as the 2-methyltetrahydrofuran solution for more convenient handling, triethylphosphine is a valuable ligand for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes.
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates.
  • Silaboration of enynes.
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles.
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl.
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)