Merck
901255
Sigma-Aldrich
1-Ethoxy-2-propanol
≥95%
Sinónimos:
1-Ethoxypropan-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.407
densidad
0.898 g/mL
grupo funcional
ether
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC(O)C)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Useful building block for synthesis. 1-Ethoxy-2-propanol may be used in the preparation of 1-ethoxy-2-bromopropane using phosphorus tribromide. This product was previously listed as CDS000221.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
101.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
38.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reaction of 2-Alkoxymethylthiiranes with Lithium Aluminum Hydride and with Secondary Amines.
Jacob R L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26 (9), 3472-3476 (1961)