Merck
281603
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxypropane
≥99%
Sinónimos:
Propylene glycol dimethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OCH3)CH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
96 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
COCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7-3)4-6-2/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
LEEANUDEDHYDTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,2-Dimethoxypropane has been used in the preparation of 1,4-dioxanes.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fabio Marchetti et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3651-3653 (2008-07-31)
The formation of 1,4-dioxanes and alkyl chlorides from the reactions of polyethers (dme, diglyme, 1,2-diethoxyethane, 1,2-dimethoxypropane) with NbCl(5) at room temperature is described; as far as dme is concerned, the reaction mainly occurs in two steps, consisting of (i) cleavage