901138
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine
Sinónimos:
2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
reaction suitability
reagent type: linker
refractive index
n/D 1.45
density
1.10 g/mL
functional group
amine
azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H22N4O4/c11-1-3-15-5-7-17-9-10-18-8-6-16-4-2-13-14-12/h1-11H2
Inchi Key
ZMBGKXBIVYXREN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.