Merck
901104
Sigma-Aldrich
Hex-Ir(piq)3
Sinónimos:
Tris[2-(4-n-hexylphenyl)quinoline)]iridium(III)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C63H66IrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
1057.44
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
Quality Level
form
solid
color
red
SMILES string
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)