900732
p-Xylene-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
1,4-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
mol peso
111.22
índice de refracción
n20/D 1.4944 (lit.)
bp
135.4 °C (lit.)
densidad
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
URLKBWYHVLBVBO-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)