Merck
900315
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-caprolactone)
TMC:PCL 90:10, viscosity 1.5 dL/g 
Sinónimos:
PTMC-PCL, Poly (TMC-CL)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C6H10O2)m(C4H6O2)nCH3
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Quality Level
form
solid
viscosity
1.5 dL/g
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)