900325
Poly(trimethylene carbonate-co-p-dioxanone-co-L-lactide)
TMC:PDO:Lactide 14:7:79, viscosity 1.5 dL/g
Sinónimos:
TMC-PDO-PLA, TMC-PDS-PLLA
Formulario
chips or granules
cociente alimentación
trimethylene carbonate:p-dioxanone:lactide 14:7:79
viscosidad
1.5 dL/g
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.