403105
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)
natural origin, PHV content 8 mol %
Sinónimos:
PHBV
About This Item
Fórmula lineal:
[COCH2CH(CH3)O]m[COCH2CH(C2H5)O]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
descripción
8 mol% is approximately 9 wt%.
composición
PHV content, 8 mol %
cadena SMILES
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate): Enhancement Strategies for Advanced Applications: Review on enhancing PHBV for advanced applications, discussing various strategies for improving its properties (Rivera-Briso & Serrano-Aroca, 2018).
- In vitro characterization and nuclear delivery of poly (3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)(PHBV) based nanoparticles: Preparation and study of PHBV nanocapsules for penetration into human osteosarcoma and L929 cells (Şahin, 2015).
Características y beneficios
Biodegradable polymer
Nota de preparación
Produced via a controlled fermentation process using microoroganisms.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?