89171
6-(Boc-amino)hexyl bromide
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butyl N-(6-bromohexyl)carbamate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n20/D 1.473
densidad
1.192 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
bromo
cadena SMILES
O=C(NCCCCCCBr)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
NXQXVXILNVTMNA-UHFFFAOYSA-N
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?