86341
TentaGel™ HL-PHB
extent of labeling: ~0.35 mmol/g loading
Sinónimos:
O-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]polyethyleneglycol polymer-bound
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
extent of labeling
~0.35 mmol/g loading
particle size
~75 μm
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?