Documentos clave
808644
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 60±5 nm × 40±5 μm, 5 mg/mL in ETH
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Formulario
dispersion
concentración
5 mg/mL
diám. × L
60 nm ± 5 nm × 40 μm ± 5 μm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Biebele Abel et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 119(1), 675-684 (2015-01-20)
High enhancement of fluorescence emission, improved fluorophore photostability, and significant reduction of fluorescence lifetimes have been obtained from high aspect ratio (>100) silver (Ag) nanowires. These quantities are found to depend on the surface loading of Ag nanowires on glass
Song Y, et al.
Journal of Nanomaterials, 193201-193201 (2014)