808334
Ethylbenzene-13C8
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+8
SMILES string
[13CH3][13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-LLXNCONNSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)