806986
Silver nanospheres
20 nm avg. part. size, 1 mg/mL (aqueous sodium citrate), citrate functionalized
About This Item
Código UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
nanospheres
Nivel de calidad
concentración
1 mg/mL (aqueous sodium citrate)
tam. prom. pieza
20 nm
λmáx.
390 nm
grupo funcional
citrate
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Nota de preparación
Shake well before use.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?