796468
Silver nanospheres
200 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Productos recomendados
form
nanospheres
Quality Level
concentration
0.02 mg/mL in water
avg. part. size
200 nm
λmax
500 nm
functional group
BPEI
storage temp.
2-8°C
General description
Application
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.