805394
FK 209 Co(III) TFSI salt
Sinónimos:
tris(2-(1H-pyrazol-1-yl)-4-tert-butylpyridine)cobalt(III) tri[bis(trifluoromethane)sulfonimide]
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
281.5 °C (exp.)
cadena SMILES
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.CC(C)(C)C1=CC(N2N=CC=C2)=NC=C1.CC(C)(C)C3=CC=NC(N4C=CC=N4)=C3.CC(C)(C)C5=CC=NC(N6C=CC=N6)=C5.C
Clave InChI
PZTBQPSYUSXHSB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.