804916
trans-2-(4-Bromophenyl)vinylboronic acid MIDA ester
Sinónimos:
MIDA084
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
218-223 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H13BBrNO4/c1-16-8-12(17)19-14(20-13(18)9-16)7-6-10-2-4-11(15)5-3-10/h2-7H,8-9H2,1H3/b7-6+
Clave InChI
DGIULDYIMUHJCF-VOTSOKGWSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)