803243
Sulfo-SMPB (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidophenyl)butyrate)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
458.38
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
water: soluble
grupo funcional
maleimide
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCC2=CC=C(N3C(C=CC3=O)=O)C=C2)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H16N2O9S.Na/c21-14-8-9-15(22)19(14)12-6-4-11(5-7-12)2-1-3-17(24)29-20-16(23)10-13(18(20)25)30(26,27)28;/h4-9,13H,1-3,10H2,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
Clave InChI
LSZBIKKARBHBPA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Extended chain length limits steric hindrance
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to SMPB)
- Membrane impermeable, allowing for cell surface labeling
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)