797138
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
106.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
Clave InChI
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?