802840
Bis(2-ethylhexyl)-d34 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+34
SMILES string
O=P(OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D,16D
InChI key
SEGLCEQVOFDUPX-RFETUZSTSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F
flash_point_c
130 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)