Merck
798754
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Sinónimos:
MIDA071, Cyclohexyl(6-methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)acetaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20BNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
281.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Nivel de calidad
Formulario
powder
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h9-11H,2-8H2,1H3
Clave InChI
UKMSPFKCLXGRMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The Yudin laboratory is known for the development of amphoteric molecules and their application in synthesis. The corresponding reagents possess nucleophilic and electrophilic functional groups that do not prematurely react with each other.