797901
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
25 nm, lyophilized
Sinónimos:
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Formulario
powder
tamaño de partícula
25 nm
fluorescencia
λem 590 nm
Absorción UV
λ: 570 nm Amax
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.