Merck
796638
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-1-piperidinyl)ethanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
functional group
amine
SMILES string
CC1CCN(CCN)CC1
InChI
1S/C8H18N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h8H,2-7,9H2,1H3
InChI key
BTEYOILJVIONOI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)