Merck
795119
Sigma-Aldrich
Ammonium formate-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
DCO2ND4
Número de CAS:
Peso molecular:
68.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
crystals
technique(s)
NMR: suitable
mass shift
M+5
SMILES string
O=C([2H])[O-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3/i1D;/hD4
InChI key
VZTDIZULWFCMLS-AQOVZKNZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1