790982
Iodomethane-13C solution
2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solution
contiene
copper as stabilizer
concentración
2 M in tert-butyl methyl ether
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-33 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)