Merck
78166
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzylidene)benzylamine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
N-(4-Biphenylylmethylene)benzylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17N
Número de CAS:
Peso molecular:
271.36
Beilstein/REAXYS Number:
3303002
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
58-62 °C (lit.)
functional group
amine
imine
phenyl
SMILES string
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
InChI key
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
Other Notes
Indicator employed for the determination of the concentration of alkyllithium solutions[1]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L. Duhamel et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 448, 1-1 (1993)