776157
2-(Trifluoromethoxy)ethanol
97%
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.323
density
1.334 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O2/c4-3(5,6)8-2-1-7/h7H,1-2H2
InChI key
HZAARXYRNUBDNS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
111.9 °F
flash_point_c
44.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)