794333
PTB7-Th
Sinónimos:
PCE-10, Poly([2,6′-4,8-di(5-ethylhexylthienyl)benzo[1,2-b;3,3-b]dithiophene]{3-fluoro-2[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl})
About This Item
Productos recomendados
description
Band gap: 1.57 eV
Shiny, purple, fiber-like solid
Quality Level
form
solid
mol wt
>145,000
solubility
chlorobenzene: soluble
dichlorobenzene: soluble
orbital energy
HOMO -5.38 eV
LUMO -3.81 eV
PDI
2.2
General description
Application
OPV Device Structure: ITO/PEDOT:PSS/Polymer:PC71BM/ Al
- JSC = 19.8 mA/cm2 \
- VOC = 0.79 V
- FF = 0.65
- PCE = 10.12%
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.