Merck
772585
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methylpyrazole
95%
Sinónimos:
1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
97.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.556
bp
45-80 °C/760 mmHg
density
1.141 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C4H7N3/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
InChI key
LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)