160644
3-Aminopyrazole
98%
Sinónimos:
3-AP, 3-Pyrazolamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
bp
218 °C/122 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
InChI key
JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- symmetrical dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines via condensation with symmetrical β-diketones
- 3,4-annelated coumarins
- heterocyclic compounds of pharmaceutical interest
- pyrazolopyrimidines
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?