768936
(S)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(2S)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (S)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (S)-Lactaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
functional group
acetal
ether
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m0/s1
InChI key
PRAYXKGWSGUXQK-BYPYZUCNSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
123.3 °F
flash_point_c
50.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)