Merck
763136
Sigma-Aldrich
Chloro(2-di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)gold(I)
97%
Sinónimos:
Me4-tert-butyl XPhos-AuCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H53AuClP
Número de CAS:
Peso molecular:
713.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: gold
reagent type: catalyst
mp
221-224 °C (decomposition)
SMILES string
Cl[Au].CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2c(C)c(C)c(C)c(C)c2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P.Au.ClH/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;;/h17-21H,1-16H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
IVIUDGKUDMXYRK-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)