Merck
768308
Sigma-Aldrich
Chloro[di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine]gold(I)
97%
Sinónimos:
Me-Dalphos-AuCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H40AuClNP
Número de CAS:
Peso molecular:
654.02
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: gold
reagent type: catalyst
mp
236-299 °C (decomposition)
SMILES string
Cl[Au].CN(C)c1ccccc1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP.Au.ClH/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28;;/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
JCSJEPVSKVFFRE-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)