Merck
761931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1′:3′,1′′-terphenyl
97%
Sinónimos:
4-Bromo-m-terphenyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13Br
Número de CAS:
Peso molecular:
309.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
90-95 °C
functional group
bromo
phenyl
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13Br/c19-18-11-9-15(10-12-18)17-8-4-7-16(13-17)14-5-2-1-3-6-14/h1-13H
InChI key
XWHCOAVJEOENNM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)