Merck
705411
Sigma-Aldrich
4,4′′-Dibromo-p-terphenyl
Sinónimos:
4,4′′−Dibromo-1,1′:4′,1′′-terphenyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H12Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
388.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
307-313 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12H
Inchi Key
VAIPJQIPFPRJKJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)