Merck
761664
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
97%
Sinónimos:
4-Trifluoromethyl-5-carbethoxyimidazole, 5-Trifluoromethyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7F3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
180-186 °C
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-5(7(8,9)10)12-3-11-4/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
GKUCPVKNHSQTEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)