768944
4-Pentyn-1-amine hydrochloride
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
1-Amino-4-pentyne hydrochloride, 4-Pentynylamine hydrochloride, 5-Amino-1-pentyne hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9N· HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
119.59
Beilstein:
7376466
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
97.0-103.0%
Formulario
powder
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C#CCCCN.Cl
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h1H,3-6H2;1H
Clave InChI
AJKFBGIRKUYQBB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?