Merck
759724
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
97%
Sinónimos:
5-Chloro-3-iodo-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-3-iodosalicylaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4ClIO2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
87-92 °C
functional group
aldehyde
chloro
iodo
SMILES string
Oc1c(I)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Inchi Key
QNSRWUDUYCZRQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)