756881
1,1′-Carbonyl-13C-diimidazole
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mp
117-122 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C](N1C=NC=C1)N2C=NC=C2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H/i7+1
InChI key
PFKFTWBEEFSNDU-CDYZYAPPSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)