Merck
674958
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15BN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
250.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
155-159 °C
functional group
nitro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15BN2O4/c1-10(2)11(3,4)18-12(17-10)8-5-6-9(13-7-8)14(15)16/h5-7H,1-4H3
InChI key
KEOFPCPNACMWHS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)