Merck
750883
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
Sinónimos:
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
174.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.548
densidad
1.434 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
Clave InChI
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
95.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)