746339
Dichlorotriphenylphosphine[bis(2-(ethylthio)ethyl)amine]ruthenium(II)
97%
Sinónimos:
Ru-SNS catalyst
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
300-310 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CCSCCN([H])CCSCC.Cl[Ru]Cl.P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C18H15P.C8H19NS2.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-10-7-5-9-6-8-11-4-2;;;/h1-15H;9H,3-8H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
ZQGMNGJIEYHKBR-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Replacing Phosphorus with Sulfur for the Efficient Hydrogenation of Esters
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.