750190
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II)
95%
Sinónimos:
Pd-117
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H28Cl2OP2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
715.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
243-250 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Pd]Cl.O(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28OP2.2ClH.Pd/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32;;;/h1-28H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
VYOUBMJFTDMKRR-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is a palladium(II) complex containing two chloride ligands and two (2-(diphenylphosphino)phenyl)ether ligands coordinated to the palladium center. It is used as a catalyst for the cross-coupling reaction of 2-brom-1,3-dienes to prepare high stereoselectivity of conjugated Z, E dienes.
Aplicación
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is used as an efficient catalyst in the coupling reaction.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
For convenient trifluoromethylation of aryl iodides.
Trifluoromethylations H
Aldrichimica Acta, 2, 0-0 null
Clean inversion of configuration in the Pd-catalyzed cross-coupling of 2-bromo-1, 3-dienes
Zeng X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(45), 13636-13637 (2003)