748927
Diethyl carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
InChI key
OIFBSDVPJOWBCH-HOSYLAQJSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?